L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-FN1 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: HFN7.1]
Fournisseur: Biotium
BNC040270-500 BNC040270-100
BNC040270-500EA 560 EUR InStock
BNC040270-500 BNC040270-100
Anti-FN1 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: HFN7.1]
Anticorps
Fibronectin is a dimeric glycoprotein of 440 kDa, which is present in cells, extracellular matrix, and blood. It possesses at least four binding sites for collagen, glycosaminoglycans, transglutaminase, and a cell surface receptor. Fibronectin is involved in cell adhesion, tissue organization, and wound healing. This MAb is directed against the peptide core and reacts with both the plasma and cellular forms of fibronectin. It blocks the fibronectin-medicated cell attachment not by disrupting the collagen-fibronectin interaction, but by interfering with the attachment of fibronectin to itsMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité