Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYC Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: MYC275]

Fournisseur: Biotium
BNCB0275-500 BNCB0275-100
BNCB0275-500EA 560 EUR InStock
BNCB0275-500 BNCB0275-100
Anti-MYC Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: MYC275]
Anticorps
The c-Myc protein is a transcription factor, which is encoded by the c-Myc gene on human chromosome 8q24. c-Myc is commonly activated in a variety of tumor cells and plays an important role in cellular proliferation, differentiation, apoptosis and cell cycle progression. The phosphorylation of c-Myc has been investigated and previous studies have suggested a functional association between phosphorylation at Thr58/Ser62 by glycogen synthase kinase 3, cyclin dependent kinase, ERK2 and C-Jun N terminal Kinase (JNK) in cell proliferation and cell cycle regulation. Studies also have shown that c-Myc is essential for tumor cell development in vasculogenesis and angiogenesis that distribute blood throughout the cells, and which brought extensive attention in the development of new therapeutic approach for cancer treatment.

Type: Primary
Antigen: MYC
Clonality: Monoclonal
Clone: MYC275
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité