Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CA9 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 66.4.C2]

Fournisseur: Biotium

BNUM0287-50EA 395 EUR InStock
BNUM0287-50
Anti-CA9 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 66.4.C2]
Anticorps
Recognizes a glycoprotein of ~200 kDa, identified as carbonic anhydrase IX (CAIX/gp200). Its epitope resides in the carbohydrate domain of gp200. It shows no significant cross-reactivity with other carbohydrate determinants, such as the Lewis blood group antigens, epithelial membrane antigen, HMFG, and AB blood group antigens. In normal kidney, gp200 is localized along the brush border of the pars convoluta and pars recta segments of the proximal tubule, as well as focally along the luminal surface of Bowman's capsule adjoining the outgoing proximal tubule. Reportedly, gp200 is expressed by 93% of primary and 84% of metastatic renal cell carcinomas. This MAb may be useful in the investigations of carcinomas of proximal nephrogenic differentiation especially those showing tubular differentiation.

Type: Primary
Antigen: CA9
Clonality: Monoclonal
Clone: 66.4.C2
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Horse, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité