Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD48 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: 156-4H9]

Fournisseur: Biotium
BNC400307-500 BNC400307-100
BNC400307-500EA 530 EUR InStock
BNC400307-500 BNC400307-100
Anti-CD48 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: 156-4H9]
Anticorps
Reacts with human CD48, a 45 kDa glycosyl phophatidyl-inositol (GPI)-anchored cell surface protein. CD48 is strongly expressed on lymphocytes and monocytes and weakly on granulocytes but is absent on platelets, fibroblasts, epithelium and endothelium. CD48 is one of marker for detecting the defects of GPI anchoring structure on the patients with paroxysmal nocturnal hemoglobulinuria (PNH) and serves as a low affinity ligand for CD2.

Type: Primary
Antigen: CD48
Clonality: Monoclonal
Clone: 156-4H9
Conjugation: CF640R
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité