L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-LAMC1 Rat Monoclonal Antibody (CF647) [clone: A5]
Fournisseur: Biotium
BNC470308-500 BNC470308-100
BNC470308-500EA 560 EUR InStock
BNC470308-500 BNC470308-100
Anti-LAMC1 Rat Monoclonal Antibody (CF647) [clone: A5]
Anticorps
Laminins are large hetero-trimeric, non-collagenous glycoproteins composed of α, β, and γ chains. This MAb reacts with laminin B2/1 chain of ~210 kDa and does not cross-react with other basement membrane components or fibronectin. Its specificity was established by immunoprecipitation and immunofluorescence of human skeletal muscle and kidney with laminin chain-specific MAbs. Epithelial sheets in vivo are separated from the mesenchymal elements of the stroma by a thin layer of a specialized type of extracellular matrix termed the basement membrane (BM). This structure consists of individualMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité