Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GNRHR and LHCGR Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: A9E4]

Fournisseur: Biotium

BNUM0309-50EA 395 EUR InStock
BNUM0309-50
Anti-GNRHR and LHCGR Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: A9E4]
Anticorps
Recognizes an epitope on the extracellular domain of gonadotropin releasing hormone (GnRH) receptor or luteinizing hormone receptor (LHCGR). Lutropin (also designated luteinizing hormone) plays a role in spermatogenesis and ovulation by stimulating the testes and ovaries to produce steroids. Gonadotropin (also designated choriogonadotropin) production in the placenta maintains estrogen and progesterone levels during the first trimester of pregnancy. Ovaries and testes abundantly express luteinizing hormone/choriogonadotropin receptor. GnRH receptor contains seven hydrophobic transmembrane domains connected by hydrophilic extracellular and intracellular loops characteristic of G-protein coupled receptors. GnRH stimulates the gonadotrophs of the anterior pituitary to secrete luteinizing hormone (LH) as well as follicle-stimulating hormone (FSH). GnRH influences the protective effect of pregnancy and Gonadotropin against breast cancer. The expression of GnRH on breast carcinoma correlates in part to the degree of tumor differentiation. GnRH-positive breast tumors occur more frequently in tumors with greater cell differentiation in premenopausal women. GnRH is present in luteal and granulosa cells as well as in ovarian cell membrane preparations.

Type: Primary
Antigen: GNRHR and LHCGR
Clonality: Monoclonal
Clone: A9E4
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité