Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Lewis A Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 7LE]

Fournisseur: Biotium

BNUM0311-50EA 395 EUR InStock
BNUM0311-50
Anti-Lewis A Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 7LE]
Anticorps
Recognizes a carbohydrate determinant of Gal 1-3(Fuc 1-4) GlcNAc which is blood group antigen Lewis A. It is present primarily on epithelial cells such as colon and kidneys. In the tumors and dedifferentiated tissues, decrease of Lewis A antigen was observed. Lewis A (type 1 chain) is expressed in colonic epithelial cells and may be useful for detection of gastrointestinal tumors, pancreatic cancer, and colorectal tumors. Blood group related antigens represent a group of carbohydrate determinants carried on both glycolipids and glycoproteins. They are usually mucin-type, and are detected on erythrocytes, certain epithelial cells, and in secretions of certain individuals. Sixteen genetically and biosynthetically distinct but inter-related specificities belong to this group of antigens, including A, B, H, Lewis A, Lewis B, Lewis X, Lewis Y, and precursor type 1 chain antigens.

Type: Primary
Antigen: Not Applicable
Clonality: Monoclonal
Clone: 7LE
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité