L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-ITGAL Mouse Monoclonal Antibody (CF770) [clone: DF1524]
Fournisseur: Biotium
BNC700312-500 BNC700312-100
BNC700312-500EA 560 EUR InStock
BNC700312-500 BNC700312-100
Anti-ITGAL Mouse Monoclonal Antibody (CF770) [clone: DF1524]
Anticorps
Recognizes a protein of 180 kDa, identified as CD11a (Leucocyte Workshop IV; Code 1524). CD11a complex with the 2 subunit of the integrin family, CD18, to form the cell surface heterodimer, LFA-1 or CD11a /C18 (aLbL). LFA-1 is expressed on all leukocytes including lymphocytes, monocytes, and granulocytes. It is involved in leukocyte adhesion to its ligands including intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1 or CD54), ICAM-2 (CD102), ICAM-3 (CD50) and Telencephalin (TLN) and play a role in most immune/inflammatory responses. This MAb potently blocks LFA-1 dependent homotypic cell aggregation.
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité