Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD36 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: 1E8.]

Fournisseur: Biotium
BNC940314-500 BNC940314-100
BNC940314-500EA 560 EUR InStock
BNC940314-500 BNC940314-100
Anti-CD36 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: 1E8.]
Anticorps
Recognizes a protein of 80 kDa-90 kDa, identified as CD36. It is expressed on platelets, monocytes and macrophages, microvascular endothelial cells, erythrocyte precursors, mammary epithelial cells, and some macrophage derived dendritic cells. CD36 acts as a receptor for thrombospondin (TSP), collagen types I, IV and V, P. falciparum malaria-infected erythrocytes, and sickle erythrocytes. It also functions as a scavenger receptor, mediating macrophage uptake of oxidized low-density lipoprotein (LDL) and recognition of apoptotic polymorphonuclear leukocytes (PMN). CD36 plays a role in platelet aggregation, macrophage foam cell development, inflammation, and the tissue ischemia observed in sickle cell disease and cerebral malaria. Note that 1-4% of Japanese and East Asia population lack CD36.

Type: Primary
Antigen: CD36
Clonality: Monoclonal
Clone: 1E8.
Conjugation: CF594
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité