Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: RIV9]

Fournisseur: Biotium

BNUM0322-50EA 395 EUR InStock
BNUM0322-50
Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: RIV9]
Anticorps
Reacts with five invariable CD3 chains (designated as and ) with molecular weight ranging from 16-28 kDa. It is found on all mature T-lymphocytes, NK, T-cells, and some thymocytes. CD3, also known as T3, is a member of the immunoglobulin superfamily that plays a role in antigen recognition, signal transduction, and T cell activation. It is expressed, typically at high levels, on peripheral T cells and majority of T cell neoplasms. Thymocytes express CD3 at different level on the cell surface in the course of differentiation and, in cortical thymus, CD3 is predominantly Intracytoplasmic. This MAb is particularly useful for induction of T cell activation in vitro and in vivo due to its unusual IgG3 isotype.

Type: Primary
Antigen: CD3E
Clonality: Monoclonal
Clone: RIV9
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité