Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC3A2 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: IPO-T10]

Fournisseur: Biotium

BNUM0337-50EA 395 EUR InStock
BNUM0337-50
Anti-SLC3A2 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: IPO-T10]
Anticorps
CD98 exits as a heterodimer containing a disulphide-linked glycosylated heavy chain and a non-glycosylated light chain. It is a member of the solute carrier family and encodes a cell surface, transmembrane protein. The protein exists as the heavy chain of a heterodimer, covalently bound through disulfide bonds to one of several possible light chains. The encoded transporter plays a role in regulation of intracellular calcium levels and transports L-type amino acids. Alternatively spliced transcript variants, encoding different isoforms, have been characterized.

Type: Primary
Antigen: SLC3A2
Clonality: Monoclonal
Clone: IPO-T10
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité