Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANPEP Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: B-F10]

Fournisseur: Biotium

BNUM0343-50EA 395 EUR InStock
BNUM0343-50
Anti-ANPEP Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: B-F10]
Anticorps
Recognizes an integral membrane glycoprotein of 150 kDa, identified as CD13 (also known as aminopeptidase-N). The CD13 antigen is present on most cells of myeloid origin including granulocytes, monocytes, mast cells, and GM-progenitor cells. It is also expressed by the majority of AML, CML in myeloid blast crisis, and in a smaller fraction of lymphoid leukemias. CD13 is absent from normal lymphocytes, platelets and erythrocytes. CD13 is also present on fibroblasts; endothelial cells, epithelial cells from renal proximal tubules and intestinal brush border, bone marrow stromal cells, osteoclasts, and cells lining bile duct canaliculi. CD13 is identical to aminopeptidase N (APN), a prominent membrane-bound metalloprotease present on the surface of intestinal brush border and renal tubules. CD13 plays a role in metabolism of biologically active peptides, in phagocytosis, and in bactericidal/tumoricidal activities. It also serves as a receptor for human coronaviruses (HCV). The lineage-restricted pattern of expression of CD13 within the hemopoietic compartment suggests that it may be important in myeloid cell differentiation.

Type: Primary
Antigen: ANPEP
Clonality: Monoclonal
Clone: B-F10
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité