Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: EDU-2]

Fournisseur: Biotium

BNCB0345-100EA 192 EUR InStock
BNCB0345-100 BNCB0345-500
Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: EDU-2]
Anticorps
Recognizes a protein of 55 kDa, identified as CD4. It is a membrane glycoprotein of T lymphocytes that interacts with major histocompatibility complex class II antigens and is also a receptor for the human immunodeficiency virus. This protein is expressed not only in T lymphocytes, but also in B cells, macrophages, and granulocytes. It is also expressed in specific regions of the brain. The protein functions to initiate or augment the early phase of T-cell activation, and may function as an important mediator of indirect neuronal damage in infectious and immune-mediated diseases of the central nervous system. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.This MAb was characterized as human CD4 antibody at II and IV International Workshop on Human Leukocyte Differentiation Antigens.

Type: Primary
Antigen: CD4
Clonality: Monoclonal
Clone: EDU-2
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Chimpanzee, Human, Macaca artctoids, Orangutan

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité