L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: EDU-2]
Fournisseur: Biotium
BNC040345-500 BNC040345-100
BNC040345-500EA 560 EUR InStock
BNC040345-500 BNC040345-100
Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: EDU-2]
Anticorps
Recognizes a protein of 55 kDa, identified as CD4. It is a membrane glycoprotein of T lymphocytes that interacts with major histocompatibility complex class II antigens and is also a receptor for the human immunodeficiency virus. This protein is expressed not only in T lymphocytes, but also in B cells, macrophages, and granulocytes. It is also expressed in specific regions of the brain. The protein functions to initiate or augment the early phase of T-cell activation, and may function as an important mediator of indirect neuronal damage in infectious and immune-mediated diseases of theMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité