Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BSG Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: CB43]

Fournisseur: Biotium

BNUB0363-500EA 483 EUR InStock
BNUB0363-500 BNUB0363-100
Anti-BSG Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: CB43]
Anticorps
CD147 is a transmembrane glycoprotein of the immunoglobulin superfamily. It is expressed more intensely on thymocytes than on mature peripheral blood T cells. CD147 is important in spermatogenesis, embryo implantation, neural network formation, and tumor progression. CD147 is involved in the regulation of matrix remodeling at the epidermal-dermal interface. It stimulates the production of interstitial collagenase, gelatinase A, stromelysin-1 and various metalloproteinases (MMPs) by fibroblasts. These enzymes, which are typically increased during tissue degradation and wound healing, are important factors in cancer invasion and metastasis.

Type: Primary
Antigen: BSG
Clonality: Monoclonal
Clone: CB43
Conjugation: Purified
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité