Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KRT77 & KRT76 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: AE-1 / AE-3]

Fournisseur: Biotium

BNUM0371-50EA 395 EUR InStock
BNUM0371-50
Anti-KRT77 & KRT76 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: AE-1 / AE-3]
Anticorps
Twenty human keratins are resolved with two-dimensional gel electrophoresis into acidic (pI 6.0) subfamilies. This antibody cocktail recognizes acidic (Type I or LMW) and basic (Type II or HMW) cytokeratins, which 67 kDa (CK1); 64 kDa (CK3); 59 kDa (CK4); 58 kDa (CK5); 56 kDa (CK6); 52 kDa (CK8); 56.5 kDa (CK10); 50 kDa (CK14); 50 kDa (CK15); 48 kDa (CK16); 40 kDa (CK19). Many studies have shown the usefulness of keratins as markers in cancer research and tumor diagnosis. AE-1/AE-3 is a broad spectrum anti pan-cytokeratin antibody cocktail, which differentiates epithelial tumors from non-epithelial tumors e.g. squamous vs. adenocarcinoma of the lung, liver carcinoma, breast cancer, and esophageal cancer. It has been used to characterize the source of various neoplasms and to study the distribution of cytokeratin containing cells in epithelia during normal development and during the development of epithelial neoplasms. This antibody stains cytokeratins present in normal and abnormal human tissues and has shown high sensitivity in the recognition of epithelial cells and carcinomas.

Type: Primary
Antigen: KRT77 & KRT76
Clonality: Monoclonal
Clone: AE-1 / AE-3
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Chicken, Cow, Dog, Human, Monkey, Mouse, Rabbit, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité