Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD6 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: C6/372]

Fournisseur: Biotium

BNUM0372-50EA 395 EUR InStock
BNUM0372-50
Anti-CD6 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: C6/372]
Anticorps
CD6 is a type I transmembrane glycoprotein that contains a 24-amino acid signal sequence, three extracellular scavenger receptor cysteine-rich (SRCR) domains, a membrane-spanning domain and a 44-amino acid cytoplasmic domain. The CD6 glycoprotein is tyrosine phosphorylated during TCR-mediated T cell activation. CD6 shows significant homology to CD5. CD6 is present on mature thymocytes, peripheral T cells and a subset of B cells. Antibodies to CD6 are used to deplete T cells from bone marrow transplants to prevent graft versus host disease.

Type: Primary
Antigen: CD6
Clonality: Monoclonal
Clone: C6/372
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité