Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TP63 Rabbit Polyclonal Antibody (CF647) [clone: Rabbit PAb]

Fournisseur: Biotium

BNC470375-500EA 530 EUR InStock
BNC470375-500 BNC470375-100
Anti-TP63 Rabbit Polyclonal Antibody (CF647) [clone: Rabbit PAb]
Anticorps
p40 (p63 delta) is a marker recently determined to be highly specific for squamous basal cells in the immunohistochemistry (IHC) application. The current more routinely recommended marker, p63, appears to have less specificity compared to p40, especially on squamous cell tumors. The ability to differentiate between lung adenocarcinoma vs. squamous cell carcinoma is difficult and has bearing on the different therapeutic avenues for each subtype treatment. p63 antibody's ability to distinguish between the tumor types appears to be inferior when compared to p40. The ability to utilize an antibody probe for p40 as a squamous cell marker bolsters its use for future sub-classification of lung cancers, especially by immunohistochemical techniques.

Type: Primary
Antigen: TP63
Clonality: Polyclonal
Clone: Rabbit PAb
Conjugation: CF647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Cow, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité