Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTNNB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: Rabbit PAb]

Fournisseur: Biotium

BNUM0376-50EA 395 EUR InStock
BNUM0376-50
Anti-CTNNB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: Rabbit PAb]
Anticorps
Beta-catenin associates with the cytoplasmic portion of E-cadherin, which is necessary for the function of E-cadherin as an adhesion molecule. In normal tissues, beta-catenin is localized to the membrane of epithelial cells, consistent with its role in the cell adhesion complex. In breast ductal neoplasia, beta-catenin is usually localized in cellular membranes. However, in lobular neoplasia, a marked redistribution of beta-catenin throughout the cytoplasm results in a diffuse cytoplasmic pattern. Immuno-staining of beta-catenin and E-cadherin is helps in the accurate identification of ductal and lobular neoplasms, including a distinction between low-grade ductal carcinoma in situ (DCIS) and lobular carcinoma. Additionally, some rectal and gastric adenocarcinomas demonstrate diffuse cytoplasmic beta-catenin staining and a lack of membranous staining, mimicking the staining pattern observed with lobular breast carcinomas.

Type: Primary
Antigen: CTNNB1
Clonality: Polyclonal
Clone: Rabbit PAb
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité