Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD8A Rabbit Polyclonal Antibody (Purified) [clone: Rabbit PAb]

Fournisseur: Biotium

BNUB0386-500EA 483 EUR InStock
BNUB0386-500 BNUB0386-100
Anti-CD8A Rabbit Polyclonal Antibody (Purified) [clone: Rabbit PAb]
Anticorps
CD8 is a cell surface receptor expressed either as a heterodimer with the CD8 β chain (CD8 α/β) or as a homodimer (CD8 α/α). A majority of thymocytes and a subpopulation of mature T cells and NK cell express CD8a. CD8 binds to MHC class 1 and through its association with protein tyrosine kinase p56lck plays a role in T cell development and activation of mature T cells. For mature T-cells, CD4 and CD8 are mutually exclusive, so anti-CD8, generally used in conjunction with anti-CD4. It is a useful marker for distinguishing helper/inducer T-lymphocytes, and most peripheral T-cell lymphomas are CD4 /CD8-. Anaplastic large cell lymphoma is usually CD4 and CD8-, and in T-lymphoblastic lymphoma/leukemia, CD4 and CD8 are often co-expressed. CD8 is also found in littoral cell angioma of the spleen.

Type: Primary
Antigen: CD8A
Clonality: Polyclonal
Clone: Rabbit PAb
Conjugation: Purified
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité