Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNC Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: T2H5]

Fournisseur: Biotium

BNC880392-500EA 530 EUR InStock
BNC880392-500 BNC880392-100
Anti-TNC Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: T2H5]
Anticorps
In Western blotting, this antibody reacts with two bands of ~MW of 210 kDa and 300 kDa, identified as two isoforms of Tenascin C. Specificity of this MAb is validated by sequential immunoprecipitation with a PAb against Tenascin C. Tenascin C is a multifunctional, disulfide-linkedhexameric extracellular matrix glycoprotein expressed in association with mesenchymal epithelial interactions during development and in the neo-vasculature and stroma of undifferentiated tumors. In adults, it is restricted to certain epithelial-stromal interfaces and increases markedly in hyper-proliferative diseases and in stroma of many neoplasms, including gliomas, breast, squamous and lung carcinomas.

Type: Primary
Antigen: TNC
Clonality: Monoclonal
Clone: T2H5
Conjugation: CF488A
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité