Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cytokeratins Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: C11]

Fournisseur: Biotium

BNUB0393-100EA 225 EUR InStock
BNUB0393-100 BNUB0393-500
Anti-Cytokeratins Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: C11]
Anticorps
This MAb recognizes cytokeratin 4, 5, 6, 8, 10, 13, and 18. This is a broad-spectrum antibody, which has been reported to differentiate epithelial tumors from non-epithelial tumors. Many studies have shown the usefulness of keratins as markers in cancer research and tumor diagnosis.

Type: Primary
Antigen: Cytokeratins
Clonality: Monoclonal
Clone: C11
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Frog, Goat, Guinea Pig, Human, Marmoset, Mouse, Pig, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité