Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ESR1 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: AER314]

Fournisseur: Biotium

BNC940406-500EA 530 EUR InStock
BNC940406-500 BNC940406-100
Anti-ESR1 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: AER314]
Anticorps
This MAb is specific to ER alpha and shows minimal cross-reaction with other members of the family. Epitope of this MAb is mapped between aa120-170. ER is an important regulator of growth and differentiation in the mammary gland. Presence of ER in breast tumors indicates an increased likelihood of response to anti-estrogen (e.g. tamoxifen) therapy.

Type: Primary
Antigen: ESR1
Clonality: Monoclonal
Clone: AER314
Conjugation: CF594
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Cow, Human, Mouse, Rabbit, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité