Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MALT1 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: MT1/410]

Fournisseur: Biotium
BNC680410-500 BNC680410-100
BNC680410-500EA 560 EUR InStock
BNC680410-500 BNC680410-100
Anti-MALT1 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: MT1/410]
Anticorps
Mucosa associated lymphoid tissue lymphoma translocation gene 1 (MALT1) is found in extranodal low-grade B cell lymphomas. MALT1 encodes two Ig-like C2-type domains and fuses with an API2 gene, which is highly expressed in adult lymphoid tissue. The translocation of this MALT1 gene, which maps to human chromosome 18q21, and the apoptosis-inhibiting API2 gene results in an increased development of MALT lymphomas and apoptosis inhibition. Sites at which this API2-MALT1 (11;18)(q21;q21) translocation commonly occurs are within human lung and kidney tissue. MALT lymphoma expresses nuclear Bcl10, which mediates the oligomerization and activation of a MALT1 caspase-like domain. MALT1 mRNA is found in pre-B cells, mature B cells and plasma cells.

Type: Primary
Antigen: MALT1
Clonality: Monoclonal
Clone: MT1/410
Conjugation: CF568
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité