Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BCL10 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: BL10/411]

Fournisseur: Biotium
BNCB0411-500 BNCB0411-100
BNCB0411-500EA 560 EUR InStock
BNCB0411-500 BNCB0411-100
Anti-BCL10 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: BL10/411]
Anticorps
BCL10, with an N-terminal caspase recruitment domain (CARD), is found in a number of apoptotic regulatory molecules. It was identified through its direct involvement in t(1;14) of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma. Expression of BCL10 was shown to induce NFkB activation in a NIK-dependent pathway. This MAb labels subpopulations of normal B and T cells and is a useful tool for the sub-classification of lymphomas. In MALT lymphomas with the t(1;14) translocation, while 55% of MALT lymphomas lacking this translocation exhibited the same labeling pattern, although at a much lower level.

Type: Primary
Antigen: BCL10
Clonality: Monoclonal
Clone: BL10/411
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité