Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFRSF8 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: CD30/412]

Fournisseur: Biotium
BNUB0412-500 BNUB0412-100
BNUB0412-500EA 511 EUR InStock
BNUB0412-500 BNUB0412-100
Anti-TNFRSF8 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: CD30/412]
Anticorps
Recognizes a single chain glycoprotein of 105/120 kDa, identified as CD30/Ki-1. CD30 is synthesized as a 90 kDa precursor, which is processed in the Golgi complex into a membrane-bound phosphorylated mature 105/120 kDa glycoprotein. In Hodgkin's disease, CD30/Ki-1 antigen is expressed by mononuclear-Hodgkin and multinucleated Reed-Sternberg cells. It is also expressed by the tumor cells of a majority of anaplastic large cell lymphomas as well as by a varying proportion of activated T and B cells. This MAb distinguishes large cell lymphomas derived from activated lymphoid cells from histiocytic malignancies and lymphomas derived from resting and precursor lymphoid cells or from anaplastic carcinomas. About one third of the Ki-1 positive lymphomas lack the leukocyte common antigen (CD45).

Type: Primary
Antigen: TNFRSF8
Clonality: Monoclonal
Clone: CD30/412
Conjugation: Purified
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité