Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FSCN1 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: FSCN1/417]

Fournisseur: Biotium

BNC680417-500EA 530 EUR InStock
BNC680417-500 BNC680417-100
Anti-FSCN1 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: FSCN1/417]
Anticorps
Recognizes a protein of 55 kDa, which is identified as fascin-1. Its actin binding ability is regulated by phosphorylation. Antibody to fascin-1 is a very sensitive marker for Reed-Sternberg cells and variants in nodular sclerosis, mixed cellularity, and lymphocyte depletion Hodgkin's disease. It is uniformly negative in lymphoid cells, plasma cells, and myeloid cells. Fascin-1 is also expressed in dendritic cells. This marker may be helpful to distinguish between Hodgkin lymphoma and non-Hodgkin lymphoma in difficult cases. Also, the lack of expression of fascin-1 in the neoplastic follicles in follicular lymphoma may be helpful in distinguishing these lymphomas from reactive follicular hyperplasia in which the number of follicular dendritic cells is normal or increased. Antibody to fascin-1 has been suggested as a prognostic marker in neuroendocrine neoplasms of the lung as well as in ovarian cancer. Fascin-1 expression may be induced by Epstein-Barr virus (EBV) infection of B cells with the possibility that viral induction of fascin in lymphoid or other cell types must also be considered in EBV-positive cases.

Type: Primary
Antigen: FSCN1
Clonality: Monoclonal
Clone: FSCN1/417
Conjugation: CF568
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité