Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BSG Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 8D6]

Fournisseur: Biotium

BNUM0424-50EA 395 EUR InStock
BNUM0424-50
Anti-BSG Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 8D6]
Anticorps
This MAb recognizes extracellular epitope 2 within the N-terminal Ig domain of human CD147. It is expressed more intensely on thymocytes than on mature peripheral blood T cells. CD147 is important in spermatogenesis, embryo implantation, neural network formation, and tumor progression. It stimulates the production of interstitial collagenase, gelatinase A, stromelysin-1 and various metalloproteinases (MMPs) by fibroblasts. These enzymes are important factors in cancer invasion and metastasis.

Type: Primary
Antigen: BSG
Clonality: Monoclonal
Clone: 8D6
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité