Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-S100A9 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CAGB/426]

Fournisseur: Biotium

BNUM0426-50EA 395 EUR InStock
BNUM0426-50
Anti-S100A9 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CAGB/426]
Anticorps
Recognizes a 12-14 kDa doublet of Calgranulin A/B (also known as S100A8/A9 or MRP-8/14); expressed by granulocytes, monocytes and by tissue macrophages.The protein encoded by this gene is a member of the S100 family of proteins containing 2 EF-hand calcium-binding motifs. S100 proteins are localized in the cytoplasm and/or nucleus of a wide range of cells, and involved in the regulation of a number of cellular processes such as cell cycle progression and differentiation. Altered expression of this protein is associated with the disease cystic fibrosis. This MAb reacts with neutrophils, monocytes, macrophages, and squamous mucosal epithelia and has been shown as an important marker for identifying macrophages in tissue sections.

Type: Primary
Antigen: S100A9
Clonality: Monoclonal
Clone: CAGB/426
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité