Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PODXL Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 3D3]

Fournisseur: Biotium

BNUM0427-50EA 395 EUR InStock
BNUM0427-50
Anti-PODXL Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 3D3]
Anticorps
Podocalyxin is a member of the CD34 transmembrane sialomucin family. It is over-expressed on the podocyte foot projections and plays essential roles in kidney development and homeostasis, blood filtration and urine formation. It is also expressed on vascular endothelia, hematopoietic progenitors and a subset of neurons. Overexpression of podocalyxin may be linked to more aggressive tumor behavior. Podocalyxin antibody can identify podocytes in the urine (podocyturia) that may indicate glomerular disease, pre-eclampsia, and other kidney pathology.

Type: Primary
Antigen: PODXL
Clonality: Monoclonal
Clone: 3D3
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rabbit, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité