Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-B2M Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: C21.48A1]

Fournisseur: Biotium
BNUB0433-500 BNUB0433-100
BNUB0433-500EA 511 EUR InStock
BNUB0433-500 BNUB0433-100
Anti-B2M Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: C21.48A1]
Anticorps
The antibody recognizes the hidden determinant of β-2 microglobulin (i.e. binding to its determinant is available only when the chain is separated from the HLA heavy chain. β-2 microglobulin is a 12 kDa protein with a pI of 5.6. Serum β2 microglobulin levels are a reflection of cell turnover. Levels rise with fever, inflammation, and infection. Increased serum levels are also seen in B-cell malignancies and in renal failure and may indicate a worse prognosis for patients with early-stage Hodgkin's lymphoma. In urine, increased levels are seen in proximal renal tubular disease as well as renal transplant rejection. β2 microglobulin levels can rise either because its rate of synthesis has increased (e.g. in AIDS, malignant monoclonal plasma cell dyscrasia, solid tumours and autoimmune disease) or because of impaired renal filtration (e.g. due to renal insufficiency, graft rejection or nephrotoxicity induced by post-transplantation immunosuppressive therapy).

Type: Primary
Antigen: B2M
Clonality: Monoclonal
Clone: C21.48A1
Conjugation: Purified
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human, Non-human primates

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité