Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD47 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: B6H12.2]

Fournisseur: Biotium

BNUM0437-50EA 395 EUR InStock
BNUM0437-50
Anti-CD47 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: B6H12.2]
Anticorps
This antibody reacts with Ig domain of CD47 protein. It has been shown to inhibit polymorphonuclear neutrophil (PMN) transmigration across cell monolayers and matrix. CD47, originally named integrin-associated protein (IAP), is a 50 kDa protein containing five membrane-spanning sequences and a short cytoplasmic tail. CD47 plays a role in both cell adhesion by acting as an adhesion receptor for THBS1 on platelets, and in the modulation of integrins. It is important in memory formation and synaptic plasticity in the hippocampus. CD47 may play a role in membrane transport and/or integrin dependent signal transduction.

Type: Primary
Antigen: CD47
Clonality: Monoclonal
Clone: B6H12.2
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité