Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SILV Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: HMB45]

Fournisseur: Biotium

BNUM0444-50EA 395 EUR InStock
BNUM0444-50
Anti-SILV Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: HMB45]
Anticorps
By immunohistochemistry, this antibodyspecifically recognizes a protein in melanocytes and melanomas. This MAb reacts with junctional and blue nevus cells and variably with fetal and neonatal melanocytes. Intradermal nevi, normal adult melanocytes, and non-melanocytic cells are negative. It does not stain tumor cells of epithelial, lymphoid, glial, or mesenchymal origin. Metastatic amelanotic melanoma can often be confused with a variety of poorly differentiated carcinomas, large cell lymphomas, and sarcomas using H & E stains alone. It is also difficult to differentiate melanoma from spindle cell carcinomas and various types of mesenchymal neoplasms. This MAb stains fetal and neonatal melanocytes, junctional and blue nevus cells, and malignant melanoma. This MAb also stains Angiomyolipoma (PEComa).

Type: Primary
Antigen: SILV
Clonality: Monoclonal
Clone: HMB45
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité