Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KRT76 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: 34BE12]

Fournisseur: Biotium
BNC680446-500 BNC680446-100
BNC680446-500EA 530 EUR InStock
BNC680446-500 BNC680446-100
Anti-KRT76 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: 34BE12]
Anticorps
This antibody recognizes CK1, CK5, CK10 and CK14. In normal epithelia, it stains stratified epithelia, myoepithelial cells and basal cells in the prostate gland and bronchi. This MAb shows no reactivity with hepatocytes, pancreatic acinar cells, proximal renal tubules, or endometrial glands; there is no reactivity with cells derived from simple epithelia. Mesenchymal tumors, lymphomas, melanomas, neural tumors, and neuroendocrine tumors are negative with this antibody. It stains myoepithelial cells and has been shown to be useful in distinguishing prostate adenocarcinoma from benign prostate. This antibody has also been useful in separating benign from malignant intraductal breast proliferations.

Type: Primary
Antigen: KRT76
Clonality: Monoclonal
Clone: 34BE12
Conjugation: CF568
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité