Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGB4 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: UM-A9]

Fournisseur: Biotium
BNC040449-100 BNC040449-500
BNC040449-100EA 203 EUR InStock
BNC040449-100 BNC040449-500
Anti-ITGB4 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: UM-A9]
Anticorps
Recognizes a protein of 205 kDa, which is identified as integrin beta-4 (ITGB4). Its epitope is localized in the extracellular domain of ITGB4 protein. Integrins are heterodimers comprised of alpha and beta subunits, that are non-covalently associated transmembrane glycoprotein receptors. Different combinations of alpha and beta polypeptides form complexes that vary in their ligand-binding specificities. Integrins mediate cell-matrix or cell-cell adhesion, and transduced signals that regulate gene expression and cell growth. This gene encodes the integrin beta-4 subunit, a receptor for the laminins. This subunit tends to associate with alpha-6 subunit and is likely to play a pivotal role in the biology of invasive carcinoma. Mutations in this gene are associated with epidermolysis bullosa with pyloric atresia. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.

Type: Primary
Antigen: ITGB4
Clonality: Monoclonal
Clone: UM-A9
Conjugation: CF405S
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité