Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CGB Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: HCGb/211]

Fournisseur: Biotium

BNUM0459-50EA 395 EUR InStock
BNUM0459-50
Anti-CGB Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: HCGb/211]
Anticorps
This MAb reacts with a protein of 22 kDa, identified as beta subunit of HCG. It does not cross react with the alpha subunit. HCG is a glycoprotein, which is secreted in large quantities by normal trophoblasts. It is present only in trace amounts in non-pregnant urine and sera but rises sharply during pregnancy. HCG is composed of two non-identical, non-covalently linked polypeptide chains designated as the alpha and beta subunits. The alpha subunit is identical to that of thyroid stimulating hormone (TSH), follicle stimulating hormone (FSH), and luteinizing hormone (LH). hCG MAb detects cells and tumors of trophoblastic origin such as choriocarcinoma. Large cell carcinoma and adenocarcinoma of the lung demonstrate anti-hCG positivity in 90% and 60% of cases respectively. 20% of lung squamous cell carcinomas are positive. hCG expression by non-trophoblastic tumors may indicate aggressive behavior.

Type: Primary
Antigen: CGB
Clonality: Monoclonal
Clone: HCGb/211
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité