Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PCNA Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: PC10]

Fournisseur: Biotium
BNC880467-500 BNC880467-100
BNC880467-500EA 560 EUR InStock
BNC880467-500 BNC880467-100
Anti-PCNA Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: PC10]
Anticorps
Recognizes a non-histone protein of 36 kDa, which is identified as proliferating cell nuclear antigen (PCNA). It is also known as cyclin or polymerase delta auxiliary protein. Elevated expression of PCNA/cyclin has been shown in the nucleus during late G1 phase immediately before the onset of DNA synthesis, becoming maximal during S-phase and declining during G2 and M phases. This MAb is excellent for multiple applications.

Type: Primary
Antigen: PCNA
Clonality: Monoclonal
Clone: PC10
Conjugation: CF488A
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Chicken, Drosophila, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rat, S. cerevisiae), S. pombe, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité