Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: C5/473]

Fournisseur: Biotium
BNUB0473-500 BNUB0473-100
BNUB0473-500EA 511 EUR InStock
BNUB0473-500 BNUB0473-100
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: C5/473]
Anticorps
Recognizes a 67 kDa transmembrane protein, which is identified as CD5. The CD5 antigen is found on 95% of thymocytes and 72% of peripheral blood lymphocytes. In lymph nodes, the main reactivity is observed in T cell areas. Anti-CD5 is a pan T-cell marker that also reacts with a range of neoplastic B-cells, e.g. chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma (CLL/SLL), mantle cell lymphoma, and a subset (~10%) of diffuse large B-cell lymphoma. CD5 aberrant expression is useful in making a diagnosis of mature T-cell neoplasms. Anti-CD5 detection is diagnostic in CLL/SLL within a panel of other B-cell markers, especially one that includes anti-CD23. Anti-CD5 is also very useful in differentiating among mature small lymphoid cell malignancies. In addition, anti-CD5 can be used in distinguishing thymic carcinoma ( ) from thymoma (-). Anti-CD5 does not react with granulocytes or monocytes.

Type: Primary
Antigen: CD5
Clonality: Monoclonal
Clone: C5/473
Conjugation: Purified
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité