Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TOP1MT Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: TOP1MT/488]

Fournisseur: Biotium

BTIUBNUM0488-50EA 395 EUR InStock
BTIUBNUM0488-50
Anti-TOP1MT Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: TOP1MT/488]
Anticorps
DNA topoisomerases are nuclear enzymes that regulate the topological structure of DNA in eukaryotic cells by transiently breaking and rejoining DNA strands. Due to their roles in DNA replication, recombination, and transcription, DNA topoisomerases have been identified as targets of numerous anticancer drugs. Mitochondrial Topo I (DNA topoisomerase I, mitochondrial) is a 601 amino acid protein that primarily acts to relieve DNA strain that may occur during duplication of mitochondrial DNA. As a type IB topoisomerase, mitochondrial Topo I requires a divalent metal, either, calcium or magnesium, as well as an alkaline pH for optimal activity.

Type: Primary
Antigen: TOP1MT
Clonality: Monoclonal
Clone: TOP1MT/488
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité