Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MSN Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: MSN493]

Fournisseur: Biotium

BNUM0493-50EA 395 EUR InStock
BNUM0493-50
Anti-MSN Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: MSN493]
Anticorps
Recognizes 78 kDa moesin protein. Moesin, a member of the talin-4.1 superfamily, is a linking protein of the sub-membranous actin cytoskeleton. It is expressed in variable amounts in cells of different phenotypes such as macrophages, lymphocytes, fibroblastic, endothelial, epithelial, and neuronal cell lines but not in blood cells. The ERM proteins, ezrin, radixin, and moesin are involved in a variety of cellular functions, such as cell adhesion, migration, and the organization of cell surface structures, and are highly homologous, both in protein sequence and in functional activity, with merlin/schwannomin, a neurofibromatosis-2-associated tumor-suppressor protein. Cell lines of epithelial and mesothelial origin contain both moesin and radixin whereas cells of endothelial and lymphoid origin express moesin.

Type: Primary
Antigen: MSN
Clonality: Monoclonal
Clone: MSN493
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité