L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-SUMO2 & SUMO3 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: SM23/496]
Fournisseur: Biotium
BNC940496-500 BNC940496-100
BNC940496-500EA 560 EUR InStock
BNC940496-500 BNC940496-100
Anti-SUMO2 & SUMO3 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: SM23/496]
Anticorps
This MAb reacts with both SUMO-2 and SUMO-3. The small ubiquitin-related modifier (SUMO) proteins, which include SUMO-1, 2 and 3, belong to the ubiquitin-like protein family. Like ubiquitin, the SUMO proteins are synthesized as precursor proteins that undergo processing before conjugation to target proteins. Also, both utilize the E1, E2 and E3 cascade enzymes for conjugation. However, SUMO and ubiquitin differ with respect to targeting. Ubiquitination predominantly targets proteins for degradation, whereas sumoylation targets proteins to a variety of cellular processing, including nuclearMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité