Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAX7 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: PAX7/497]

Fournisseur: Biotium

BNUM0497-50EA 395 EUR InStock
BNUM0497-50
Anti-PAX7 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: PAX7/497]
Anticorps
The Pax gene family of nuclear transcription factors is comprised of nine members that function during embryogenesis to regulate the temporal and position-dependent differentiation of cells. In addition, the family is involved in a variety of signal transduction pathways in the adult organism. Mutations in the Pax family of proteins have been linked to disease and cancer in humans. Pax-7 is a protein specifically expressed in cultured satellite cell-derived myoblasts. In situ hybridization reveals that Pax-7 is also expressed in satellite cells residing in adult muscle. A chromosomal aberration in the gene encoding Pax-7 causes rhabdomyosarcoma 2 (RMS2) (also called alveolar rhabdomyosarcoma).

Type: Primary
Antigen: PAX7
Clonality: Monoclonal
Clone: PAX7/497
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Chicken, Human, Mouse, Rat, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité