Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAX6 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: PAX6/498]

Fournisseur: Biotium

BNUM0498-50EA 395 EUR InStock
BNUM0498-50
Anti-PAX6 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: PAX6/498]
Anticorps
Pax genes contain paired domains with strong homology to genes in Drosophila, which are involved in programming early development. Lesions in the Pax-6 gene account for most cases of aniridia, a congenital malformation of the eye, chiefly characterized by iris hypoplasia, which can cause blindness. Pax-6 is involved in other anterior segment malformations besides aniridia, such as Peters anomaly, a major error in the embryonic development of the eye with corneal clouding with variable iridolenticulocorneal adhesions. The Pax-6 gene encodes a transcriptional regulator that recognizes target genes through its paired-type DNA-binding domain. The paired domain is composed of two distinct DNA-binding subdomains, the amino-terminal subdomain and the carboxy-terminal subdomain, which bind respective consensus DNA sequences. The human Pax-6 gene produces two alternatively spliced isoforms that have the distinct structure of the paired domain.

Type: Primary
Antigen: PAX6
Clonality: Monoclonal
Clone: PAX6/498
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Chicken, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité