Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KRT14 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: LL002]

Fournisseur: Biotium

BNUM0499-50EA 395 EUR InStock
BNUM0499-50
Anti-KRT14 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: LL002]
Anticorps
Cytokeratin 14 (CK14) belongs to the type I (or A or acidic) subfamily of low molecular weight keratins and exists in combination with keratin 5 (type II or B or basic). CK14 is found in basal cells of squamous epithelia, some glandular epithelia, myoepithelium, and mesothelial cells. Anti-CK14 is useful in differentiating squamous cell carcinomas from poorly differentiated epithelial tumors. Anti-CK14 is one of the specific basal markers for distinguishing between basal and non-basal subtypes of breast carcinomas. Anti-CK14 is also a good marker for differentiation of intraductal from invasive salivary duct carcinoma by the positive staining of basal cells surrounding the in-situ neoplasm as well as for differentiation of benign prostate from prostate carcinoma. Furthermore, this antibody has been useful in separating oncocytic tumors of the kidney from its renal mimics, and in identifying metaplastic carcinomas of the breast.

Type: Primary
Antigen: KRT14
Clonality: Monoclonal
Clone: LL002
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité