Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ESR1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: ER505]

Fournisseur: Biotium

BTIUBNUM0505-50EA 395 EUR InStock
BTIUBNUM0505-50
Anti-ESR1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: ER505]
Anticorps
This MAb is specific to ER alpha and shows minimal cross-reaction with other members of the family. ER is an important regulator of growth and differentiation in the mammary gland. Presence of ER in breast tumors indicates an increased likelihood of response to anti-estrogen (e.g. tamoxifen) therapy. This MAb is excellent for staining of formalin-fixed, paraffin-embedded breast carcinomas.

Type: Primary
Antigen: ESR1
Clonality: Monoclonal
Clone: ER505
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité