Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANPEP Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: APN/514]

Fournisseur: Biotium

BNUM0514-50EA 395 EUR InStock
BNUM0514-50
Anti-ANPEP Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: APN/514]
Anticorps
This MAb recognizes an extracellular epitope of an integral membrane glycoprotein of 150 kDa, identified as CD13. This antigen is present on most cells of myeloid origin including granulocytes, monocytes, mast cells, and GM-progenitor cells. It is also expressed by the majority of AML, CML in myeloid blast crisis, and in a smaller fraction of lymphoid leukemias. It is absent from normal lymphocytes, platelets and erythrocytes. CD13 is also present on fibroblasts; endothelial cells, epithelial cells from renal proximal tubules and intestinal brush border, bone marrow stromal cells, osteoclasts, and cells lining bile duct canaliculi. CD13 is identical to aminopeptidase N (APN), a prominent membrane-bound metalloprotease present on the surface of intestinal brush border and renal tubules. CD13 plays a role in metabolism of biologically active peptides, in phagocytosis, and in bactericidal/tumoricidal activities. It also serves as a receptor for human coronaviruses (HCV). The lineage-restricted pattern of expression of CD13 within the hemopoietic compartment suggests that it may be important in myeloid cell differentiation.

Type: Primary
Antigen: ANPEP
Clonality: Monoclonal
Clone: APN/514
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité