L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-AFP Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: C2]
Fournisseur: Biotium
BNC680523-500 BNC680523-100
BNC680523-500EA 560 EUR InStock
BNC680523-500 BNC680523-100
Anti-AFP Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: C2]
Anticorps
This antibody recognizes an oncofetal glycoprotein with a single chain of 70 kDa, which is identified as alpha fetoprotein (AFP) (ISOBM TD-2 workshop). This MAb is highly specific to AFP and shows no cross-reaction with other oncofetal antigens or serum albumin. AFP is normally synthesized in the liver, intestinal tract, and yolk sac of the fetus. Antibody to AFP has been shown to be useful in detecting hepatocellular carcinomas (HCC) and germ cell neoplasms, especially yolk sac tumors.
Type: Primary
Antigen: AFP
Clonality: Monoclonal
Clone: C2
Conjugation: CF568
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité