Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZAP70 Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: ZAP70/528]

Fournisseur: Biotium
BNC470528-500 BNC470528-100
BNC470528-500EA 530 EUR InStock
BNC470528-500 BNC470528-100
Anti-ZAP70 Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: ZAP70/528]
Anticorps
ZAP70 is a 70 kDa protein tyrosine kinase found in T-cells and natural killer cells.Control of this protein translation is via the IgVH gene. ZAP70 protein is expressed in leukemic cells of approximately 25% of chronic lymphocytic leukemia (CLL) cases as well.Anti-ZAP70 expression is an excellent surrogate marker for the distinction between the Ig-mutated (anti-ZAP70 negative) and Ig-unmutated (anti-ZAP70 positive) CLL subtypes and can identify patient groups with divergent clinical courses. The anti-ZAP70 positive Ig-unmutated CLL cases have been shown to have a poorer prognosis.

Type: Primary
Antigen: ZAP70
Clonality: Monoclonal
Clone: ZAP70/528
Conjugation: CF647
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité