Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYC Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 9E10.]

Fournisseur: Biotium

BNUM0596-50EA 395 EUR InStock
BNUM0596-50
Anti-MYC Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 9E10.]
Anticorps
This antibody recognizes a transcription factor of 64-67 kDa, identified as c-myc. Its epitope spans between aa 410-419 (EQKLISEEDL) which is a specific portion of an alpha helical region of human c-myc protein. This MAb shows no cross-reaction with v-myc. c-myc is involved in the control of cell proliferation and differentiation and is amplified and/or overexpressed in a variety of tumors. Over-expression of c-myc protein occurs frequently in luminal cells of prostate intraepithelial neoplasia as well as in most primary carcinomas and metastatic disease.

Type: Primary
Antigen: MYC
Clonality: Monoclonal
Clone: 9E10.
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité