Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ALPI Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: ALP/597]

Fournisseur: Biotium
BNC940597-500 BNC940597-100
BNC940597-500EA 560 EUR InStock
BNC940597-500 BNC940597-100
Anti-ALPI Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: ALP/597]
Anticorps
There are at least four distinct but related alkaline phosphatases: intestinal, placental, placental-like, and liver/bone/kidney (tissue non-specific). The first three are located together on chromosome 2, while the tissue non-specific form is located on chromosome 1. The product of this gene is a membrane bound glycosylated enzyme that is not expressed in any particular tissue and is, therefore, referred to as the tissue-nonspecific form of the enzyme. The exact physiological function of the alkaline phosphatases is not known. A proposed function of this form of the enzyme is matrix mineralization; however, mice that lack a functional form of this enzyme show normal skeletal development. This enzyme has been linked directly to hypo-phosphatasia, a disorder that is characterized by hypercalcemia and includes skeletal defects. The character of this disorder can vary, however, depending on the specific mutation since this determines age of onset and severity of symptoms. Alternatively spliced transcript variants, which encode the same protein, have been identified for this gene.

Type: Primary
Antigen: ALPI
Clonality: Monoclonal
Clone: ALP/597
Conjugation: CF594
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Cow, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité